주요 문서
593583
Sigma-Aldrich
Copper-zinc alloy
nanopowder, <150 nm particle size (SEM), 56-60% Cu basis, 37-41% Zn basis
동의어(들):
Cu34Zn11
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Cu34Zn11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
양식
nanopowder
구성
copper, 60 wt. %
Cu, 56-60%
zinc, 40 wt. %
Zn, 37-41%
입자 크기
<150 nm (SEM)
양이온 미량물
Mn: 1.5-2.5%
Pb: 0.5-2.5%
Sn: 1.5-2.0%
SMILES string
[Cu].[Zn]
InChI
1S/Cu.Zn
InChI key
TVZPLCNGKSPOJA-UHFFFAOYSA-N
물리적 형태
Macro-agglomeration of ultra-fine particles, with size of about 70 nanometers.
픽토그램
Flame
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 3
1 of 3