주요 문서
593087
Sigma-Aldrich
3-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carbonyl chloride
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H4Cl2OS
CAS Number:
Molecular Weight:
231.10
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
593087 제품과 관련한 질문은 현지 머크 영업소 또는 판매 사원에게 문의해 주십시오. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
분석
97%
mp
112-116 °C
SMILES string
ClC(=O)c1sc2ccccc2c1Cl
InChI
1S/C9H4Cl2OS/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)13-8(7)9(11)12/h1-4H
InChI key
GWKSSMDJEWPKCM-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)