주요 문서
592919
Sigma-Aldrich
N-(2-Chlorophenyl)formamide
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H6ClNO
CAS Number:
Molecular Weight:
155.58
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
97%
mp
76-80 °C (lit.)
SMILES string
[H]C(=O)Nc1ccccc1Cl
InChI
1S/C7H6ClNO/c8-6-3-1-2-4-7(6)9-5-10/h1-5H,(H,9,10)
InChI key
DGRDTMLQUWBPSM-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)