주요 문서
592714
Sigma-Aldrich
1-Benzoylpiperazine hydrochloride
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H14N2O · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
226.70
Beilstein:
3717496
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
양식
solid
mp
>230 °C (lit.)
작용기
phenyl
SMILES string
Cl[H].O=C(N1CCNCC1)c2ccccc2
InChI
1S/C11H14N2O.ClH/c14-11(10-4-2-1-3-5-10)13-8-6-12-7-9-13;/h1-5,12H,6-9H2;1H
InChI key
KSVFXAZDBKITEF-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)