주요 문서
592137
Sigma-Aldrich
2′,4′-Dimethoxypropiophenone
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(H3CO)2C6H3COCH2CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
194.23
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
76-80 °C (lit.)
SMILES string
CCC(=O)c1ccc(OC)cc1OC
InChI
1S/C11H14O3/c1-4-10(12)9-6-5-8(13-2)7-11(9)14-3/h5-7H,4H2,1-3H3
InChI key
MIAQBCIDZSELDU-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)