제품 라인
FibreCat®
Quality Level
형태
solid
반응 적합성
core: rhodium
reaction type: solution phase peptide synthesis
reagent type: catalyst
InChI
1S/C18H15P.C7H8.BF4.Rh/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-2-7-4-3-6(1)5-7;2-1(3,4)5;/h1-15H;1-4,6-7H,5H2;;/q;;-1;+1
InChI key
QMBLFRMSOHVUJG-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Used as a recyclable supported catalyst for the selective hydrogenation of polyolefins. This resin catalyst exhibits similar selectivity to its homogeneous counterpart.
특징 및 장점
This resin catalyst exhibits similar selectivity to its homogeneous counterpart. Rhodium leaching is very low.
법적 정보
FibreCat is a registered trademark of Johnson Matthey PLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.