주요 문서
589993
Sigma-Aldrich
Bipyridine, polymer-bound
100-200 mesh, extent of labeling: 1.0-2.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
양식
solid
교차
1 % cross-linked with divinylbenzene
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
reagent type: catalyst
reagent type: chelator
라벨링 범위
1.0-2.0 mmol/g loading
입자 크기
100-200 mesh
애플리케이션
Used to scavenge metals from solution.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Sens. 1B
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)