주요 문서
589128
Sigma-Aldrich
2-Ethylacrylic acid
contains 150 ppm BHT as inhibitor, 98%
동의어(들):
2-Ethylpropenoic acid, 2-Methylenebutanoic acid, 2-Methylenebutyric acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
250 MG
₩465,479
₩465,479
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
250 MG
₩465,479
About This Item
Linear Formula:
H2C=C(C2H5)CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
100.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
₩465,479
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
98%
포함
150 ppm BHT as inhibitor
refractive index
n20/D 1.437 (lit.)
bp
176 °C (lit.)
density
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[H]\C([H])=C(\CC)C(O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-3-4(2)5(6)7/h2-3H2,1H3,(H,6,7)
InChI key
WROUWQQRXUBECT-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
181.9 °F - closed cup
Flash Point (°C)
83.3 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
O A Mamer et al.
The Biochemical journal, 160(3), 417-426 (1976-12-15)
1. Normal human urine contains small amounts (less than 4 mg/g of creatinine) of 2-ethylhydracrylic acid, formed, we believe, by a previously undisclosed endogenous catabolic pathway for the oxidation of a newly described series of R metabolites of isoleucine. 2.