주요 문서
586447
Sigma-Aldrich
1-Aminopyrrolidine hydrochloride
technical grade
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H10N2 · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
122.60
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Grade
technical grade
양식
solid
mp
109-126 °C (lit.)
SMILES string
Cl[H].NN1CCCC1
InChI
1S/C4H10N2.ClH/c5-6-3-1-2-4-6;/h1-5H2;1H
InChI key
KTVYGDJRKCXTRA-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
May contain varying amounts of dihydrochloride
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)