주요 문서
579912
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4,6-difluoroanisole
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
BrC6H2(F2)OCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
223.01
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
refractive index
n20/D 1.504 (lit.)
SMILES string
COc1c(F)cc(F)cc1Br
InChI
1S/C7H5BrF2O/c1-11-7-5(8)2-4(9)3-6(7)10/h2-3H,1H3
InChI key
MFXWQGHKLXJIIP-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)