주요 문서
579513
Sigma-Aldrich
3-Amino-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩90,335
₩90,335
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩90,335
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H6F3NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
205.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩90,335
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
97%
양식
solid
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
141-146 °C (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
Nc1cc(cc(c1)C(F)(F)F)C(O)=O
InChI
1S/C8H6F3NO2/c9-8(10,11)5-1-4(7(13)14)2-6(12)3-5/h1-3H,12H2,(H,13,14)
InChI key
WBTHOSZMTIPJLR-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)