주요 문서
579483
Sigma-Aldrich
5-Amino-2-(trifluoromethyl)benzimidazole
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H6F3N3
CAS Number:
Molecular Weight:
201.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
96%
양식
solid
mp
185-189 °C (lit.)
작용기
fluoro
SMILES string
Nc1ccc2[nH]c(nc2c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H6F3N3/c9-8(10,11)7-13-5-2-1-4(12)3-6(5)14-7/h1-3H,12H2,(H,13,14)
InChI key
CKEKFQLHCAZGSP-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)