주요 문서
579394
Sigma-Aldrich
trans-1-Nonenylboronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H19BO2
CAS Number:
Molecular Weight:
170.06
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
mp
100-104 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCC\C=C\B(O)O
기타 정보
Contains varying amounts of anhydride
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)