문서
577189
Sigma-Aldrich
2-Naphthyl acrylate
90%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H10O2
CAS Number:
Molecular Weight:
198.22
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
90%
형태
solid
mp
38-42 °C (lit.)
λmax
220 nm
SMILES string
C=CC(=O)Oc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C13H10O2/c1-2-13(14)15-12-8-7-10-5-3-4-6-11(10)9-12/h2-9H,1H2
InChI key
SLVJUZOHXPZVLR-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Fluorescent monomer
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable