주요 문서
577049
Sigma-Aldrich
3-[(Trimethylsilyl)ethynyl]thiophene
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H12SSi
CAS Number:
Molecular Weight:
180.34
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
mp
36-41 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](C)(C)C#Cc1ccsc1
InChI
1S/C9H12SSi/c1-11(2,3)7-5-9-4-6-10-8-9/h4,6,8H,1-3H3
InChI key
XJUQFUWWPCIZRB-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
192.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
89 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)