주요 문서
576786
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-bromo-4-methylpyridine
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H7BrN2
CAS Number:
Molecular Weight:
187.04
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석:
98%
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Quality Level
분석
98%
mp
148-151 °C (lit.)
작용기
bromo
SMILES string
Cc1cc(N)ncc1Br
InChI
1S/C6H7BrN2/c1-4-2-6(8)9-3-5(4)7/h2-3H,1H3,(H2,8,9)
InChI key
JDNCMHOKWINDKI-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)