주요 문서
576468
Sigma-Aldrich
7-Hydroxy-4-phenylcoumarin
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H10O3
CAS Number:
Molecular Weight:
238.24
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
248-252 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ccc2c(OC(=O)C=C2c3ccccc3)c1
InChI
1S/C15H10O3/c16-11-6-7-12-13(10-4-2-1-3-5-10)9-15(17)18-14(12)8-11/h1-9,16H
InChI key
IVJMJRRORVMRJJ-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)