주요 문서
576220
Sigma-Aldrich
1-Methyl-1H-imidazole-2-carboxylic acid
technical grade, 90%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H6N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
126.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Grade
technical grade
분석
90%
양식
solid
mp
104 °C (dec.)
작용기
carboxylic acid
SMILES string
Cn1ccnc1C(O)=O
InChI
1S/C5H6N2O2/c1-7-3-2-6-4(7)5(8)9/h2-3H,1H3,(H,8,9)
InChI key
WLDPWZQYAVZTTP-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)