주요 문서
575933
Sigma-Aldrich
Barium periodate
≥99.99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Ba(IO4)2
CAS Number:
Molecular Weight:
519.13
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352000
PubChem Substance ID:
분석
≥99.99%
반응 적합성
reagent type: oxidant
SMILES string
[Ba++].[O-]I(=O)(=O)=O.[O-]I(=O)(=O)=O
InChI
1S/Ba.2HIO4/c;2*2-1(3,4)5/h;2*(H,2,3,4,5)/q+2;;/p-2
InChI key
SSTZWBSEDRHYPU-UHFFFAOYSA-L
픽토그램
Flame over circleExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)