주요 문서
575887
Sigma-Aldrich
trans-Dinitrobis(ethylenediamine)cobalt(III) nitrate
동의어(들):
trans -Bis(ethylenediamine)dinitrocobalt(III) nitrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H16CoN7O7
CAS Number:
Molecular Weight:
333.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
양식
solid
반응 적합성
core: cobalt
mp
253 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Co+3].[O-]N=O.[O-]N=O.NCCN.NCCN.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2C2H8N2.Co.NO3.2HNO2/c2*3-1-2-4;;2-1(3)4;2*2-1-3/h2*1-4H2;;;2*(H,2,3)/q;;+3;-1;;/p-2
InChI key
SXOWHZGOECKXMD-UHFFFAOYSA-L
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)