주요 문서
575763
Sigma-Aldrich
Sodium hydrogen periodate
99.999% trace metals basis
동의어(들):
Sodium triparaperiodate, Trisodium dihydrogen orthoperiodate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Na3H2IO6
CAS Number:
Molecular Weight:
293.89
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
분석
99.999% trace metals basis
형태
powder
반응 적합성
reagent type: oxidant
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].OI(O)([O-])([O-])([O-])=O
InChI
1S/H5IO6.3Na/c2-1(3,4,5,6)7;;;/h(H5,2,3,4,5,6,7);;;/q;3*+1/p-3
InChI key
DSYMXPNUZLZKOA-UHFFFAOYSA-K
픽토그램
Flame over circleExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)