주요 문서
575232
Sigma-Aldrich
Holmium(III) bromide hydrate
99.999% trace metals basis
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HoBr3 · xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
404.64 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
99.999% trace metals basis
양식
powder and chunks
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: holmium
SMILES string
[H]O[H].Br[Ho](Br)Br
InChI
1S/3BrH.Ho.H2O/h3*1H;;1H2/q;;;+3;/p-3
InChI key
ZSFPAAHZCBVDRA-UHFFFAOYSA-K
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.