콘텐츠로 건너뛰기
Merck
모든 사진(1)

주요 문서

574813

Sigma-Aldrich

Bis(ethylenediamine)nickel(II) chloride hydrate

99.999% trace metals basis

로그인조직 및 계약 가격 보기


About This Item

실험식(Hill 표기법):
C4H16Cl2N4Ni · xH2O
Molecular Weight:
249.80 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음

분석

99.999% trace metals basis

양식

solid

mp

>300 °C (lit.)

SMILES string

[H]O[H].Cl[Ni]Cl.NCCN.NCCN

InChI

1S/2C2H8N2.2ClH.Ni.H2O/c2*3-1-2-4;;;;/h2*1-4H2;2*1H;;1H2/q;;;;+2;/p-2

InChI key

JCYYALJEEILBFR-UHFFFAOYSA-L

픽토그램

Health hazard

신호어

Danger

유해 및 위험 성명서

예방조치 성명서

Hazard Classifications

Carc. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1

Storage Class Code

6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects

WGK

WGK 3

Flash Point (°F)

Not applicable

Flash Point (°C)

Not applicable

개인 보호 장비

Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges


가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:

시험 성적서(COA)

Lot/Batch Number

적합한 버전을 찾을 수 없으신가요?

특정 버전이 필요한 경우 로트 번호나 배치 번호로 특정 인증서를 찾을 수 있습니다.

이 제품을 이미 가지고 계십니까?

문서 라이브러리에서 최근에 구매한 제품에 대한 문서를 찾아보세요.

문서 라이브러리 방문

자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..

고객지원팀으로 연락바랍니다.