Key Documents
574546
Sigma-Aldrich
3′,5′-Diethoxyacetophenone
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3COC6H5(OC2H5)2
CAS Number:
Molecular Weight:
208.25
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
99%
형태
solid
mp
64-67 °C (lit.)
SMILES string
CCOc1cc(OCC)cc(c1)C(C)=O
InChI
1S/C12H16O3/c1-4-14-11-6-10(9(3)13)7-12(8-11)15-5-2/h6-8H,4-5H2,1-3H3
InChI key
KEJDYKMTNWEIAR-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)