주요 문서
573396
Sigma-Aldrich
3-Amino-3-(4-nitrophenyl)propionic acid
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H10N2O4
CAS Number:
Molecular Weight:
210.19
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
양식
solid
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
215 °C (dec.)
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
NC(CC(O)=O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H10N2O4/c10-8(5-9(12)13)6-1-3-7(4-2-6)11(14)15/h1-4,8H,5,10H2,(H,12,13)
InChI key
JVQPVKJZKRICRR-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)