주요 문서
573388
Sigma-Aldrich
3-Amino-3-(4-methoxyphenyl)propionic acid
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H13NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
195.22
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
mp
230 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
COc1ccc(cc1)C(N)CC(O)=O
InChI
1S/C10H13NO3/c1-14-8-4-2-7(3-5-8)9(11)6-10(12)13/h2-5,9H,6,11H2,1H3,(H,12,13)
InChI key
NYTANCDDCQVQHG-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)