주요 문서
573027
Sigma-Aldrich
2-Amino-4,5-bis(4-methoxyphenyl)furan-3-carbonitrile
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C19H16N2O3
CAS Number:
Molecular Weight:
320.34
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
mp
190-194 °C (lit.)
작용기
nitrile
SMILES string
COc1ccc(cc1)-c2oc(N)c(C#N)c2-c3ccc(OC)cc3
InChI
1S/C19H16N2O3/c1-22-14-7-3-12(4-8-14)17-16(11-20)19(21)24-18(17)13-5-9-15(23-2)10-6-13/h3-10H,21H2,1-2H3
InChI key
DEQCWXNKHKLPFP-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)