추천 제품
교차
2 % cross-linked with divinylbenzene
반응 적합성
reaction type: C-C Bond Formation
reaction type: solution phase peptide synthesis
라벨링 범위
~2.0 mmol/g loading
입자 크기
200-400 mesh
InChI
1S/C9H11N3/c10-6-5-9-11-7-3-1-2-4-8(7)12-9/h1-4H,5-6,10H2,(H,11,12)
InChI key
GJEPMYMUORZPMP-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Polymer-supported Wittig reagent for clean olefinations of carbonyl compounds.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3