주요 문서
572403
Sigma-Aldrich
Cerium(IV) oxide-calcium doped
nanopowder
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
CeO2
Molecular Weight:
172.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
26111700
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
양식
nanopowder
포함
10 mol % calcium as dopant
구성
Ce0.9Ca0.1O2
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: cerium
표면적
100-120 m2/g
입자 크기
<100 nm
SMILES string
[Ca].O=[Ce]=O
InChI
1S/Ca.Ce.2O.2H
InChI key
CBEFPOUMLUPIIH-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)