주요 문서
571857
Sigma-Aldrich
4-Fluorophenethyl isocyanate
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
FC6H4CH2CH2NCO
CAS Number:
Molecular Weight:
165.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
refractive index
n20/D 1.5011 (lit.)
bp
232-233 °C (lit.)
density
1.1342 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Fc1ccc(CCN=C=O)cc1
InChI
1S/C9H8FNO/c10-9-3-1-8(2-4-9)5-6-11-7-12/h1-4H,5-6H2
InChI key
FDCHHLBMDMJXGM-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
200.6 °F
Flash Point (°C)
93.66 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)