주요 문서
571164
Sigma-Aldrich
[2-(4-Morpholinylmethyl)phenyl]magnesium bromide solution
0.25 M in THF
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H14BrMgNO
CAS Number:
Molecular Weight:
280.44
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
반응 적합성
reaction type: Grignard Reaction
농도
0.25 M in THF
bp
65 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Br[Mg]c1ccccc1CN2CCOCC2
InChI
1S/C11H14NO.BrH.Mg/c1-2-4-11(5-3-1)10-12-6-8-13-9-7-12;;/h1-4H,6-10H2;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
RSBWIKCTZYDPJQ-UHFFFAOYSA-M
법적 정보
Product of Rieke® Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
1.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-17 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)