문서
570079
Sigma-Aldrich
2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol-1,2,6,6-d4
98 atom % D
동의어(들):
Menthol-plus its 3 isomers-1,2,6,6-d4
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10D4H16O
Molecular Weight:
160.29
UNSPSC 코드:
12142200
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % D
분석
99% (CP)
형태
solid
질량 이동
M+4
SMILES string
OC1([2H])C(C(C)C)([2H])CCC(C)C1([2H])[2H]
InChI
1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3/i6D2,9D,10D
InChI key
NOOLISFMXDJSKH-JKQVIGAJSA-N
관련 카테고리
애플리케이션
Contains Menthol-d4, Isomenthol-d4, Neomenthol-d4, Neoisomenthol-d4
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable