주요 문서
569453
Sigma-Aldrich
1,3-Bisbenzyl-2-oxoimidazolidine-4,5-dicarboxylic acid
97%
동의어(들):
2-Oxo-1,3-bis(phenylmethyl)-4,5-imidazolidinedicarboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C19H18N2O5
CAS Number:
Molecular Weight:
354.36
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
97%
mp
170-174 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)C1C(N(Cc2ccccc2)C(=O)N1Cc3ccccc3)C(O)=O
InChI
1S/C19H18N2O5/c22-17(23)15-16(18(24)25)21(12-14-9-5-2-6-10-14)19(26)20(15)11-13-7-3-1-4-8-13/h1-10,15-16H,11-12H2,(H,22,23)(H,24,25)
InChI key
QSMUFXXTSUEZJA-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)