주요 문서
569305
Sigma-Aldrich
3-Chloro-2-fluorobenzonitrile
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H3ClFCN
CAS Number:
Molecular Weight:
155.56
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
40-44 °C (lit.)
작용기
chloro
fluoro
nitrile
SMILES string
Fc1c(Cl)cccc1C#N
InChI
1S/C7H3ClFN/c8-6-3-1-2-5(4-10)7(6)9/h1-3H
InChI key
CHKLNKWJIDQKFV-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
163.9 °F - closed cup
Flash Point (°C)
73.3 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)