주요 문서
569267
Sigma-Aldrich
3,4-Dichloro-N-methylaniline
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Cl2C6H3NHCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
176.04
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
97%
refractive index
n20/D 1.602 (lit.)
bp
150-152 °C/15 mmHg (lit.)
density
1.379 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CNc1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C7H7Cl2N/c1-10-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4,10H,1H3
InChI key
DUSNCFKVMGTTFK-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)