주요 문서
569100
Sigma-Aldrich
4-Chloro-2-fluorophenyl isocyanate
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ClC6H3(F)NCO
CAS Number:
Molecular Weight:
171.56
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
refractive index
n20/D 1.5400 (lit.)
bp
201-202 °C (lit.)
density
1.354 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Fc1cc(Cl)ccc1N=C=O
InChI
1S/C7H3ClFNO/c8-5-1-2-7(10-4-11)6(9)3-5/h1-3H
InChI key
HHFPUBQPIUYQJW-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
185.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
85 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)