주요 문서
569089
Sigma-Aldrich
4-Isocyanatobenzophenone
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5C(O)C6H4NCO
CAS Number:
Molecular Weight:
223.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
97%
mp
69-73 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=C=Nc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H9NO2/c16-10-15-13-8-6-12(7-9-13)14(17)11-4-2-1-3-5-11/h1-9H
InChI key
UUUAWYNSKSCNMD-UHFFFAOYSA-N
주의사항
Refrigerate
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)