주요 문서
569038
Sigma-Aldrich
3-Isocyanato-4-methoxybiphenyl
97%
동의어(들):
2-Methoxy-5-phenylphenyl isocyanate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5C6H3(OCH3)NCO
CAS Number:
Molecular Weight:
225.24
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
97%
양식
solid
mp
83-87 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(cc1N=C=O)-c2ccccc2
InChI
1S/C14H11NO2/c1-17-14-8-7-12(9-13(14)15-10-16)11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,1H3
InChI key
HVVGPDSYJRMTFV-UHFFFAOYSA-N
주의사항
Refrigerate
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)