주요 문서
568945
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2,4,6-trimethylphenyl isocyanate
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)3C6HBrNCO
CAS Number:
Molecular Weight:
240.10
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
96%
mp
37-42 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cc1cc(C)c(N=C=O)c(C)c1Br
InChI
1S/C10H10BrNO/c1-6-4-7(2)10(12-5-13)8(3)9(6)11/h4H,1-3H3
InChI key
PXIWEPBSGPAODI-UHFFFAOYSA-N
주의사항
Refrigerate
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)