주요 문서
568910
Sigma-Aldrich
Tolylene-2,6-diisothiocyanate
97%
동의어(들):
2,6-Toluene diisothiocyanate, 2-Methyl-1,3-phenylene diisothiocyanate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3C6H3(NCS)2
CAS Number:
Molecular Weight:
206.29
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
97%
mp
74-78 °C (lit.)
SMILES string
Cc1c(cccc1N=C=S)N=C=S
InChI
1S/C9H6N2S2/c1-7-8(10-5-12)3-2-4-9(7)11-6-13/h2-4H,1H3
InChI key
AZXFPXMWSWRZLF-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)