주요 문서
568457
Sigma-Aldrich
2-Thienyl-N,N-bis(2-thienylmethylene)methanediamine
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H12N2S3
CAS Number:
Molecular Weight:
316.46
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
양식
solid
mp
111-115 °C (lit.)
SMILES string
c1csc(c1)\C=N\C(\N=C\c2cccs2)c3cccs3
InChI
1S/C15H12N2S3/c1-4-12(18-7-1)10-16-15(14-6-3-9-20-14)17-11-13-5-2-8-19-13/h1-11,15H/b16-10+,17-11+
InChI key
JFBOACJJWSHXAS-OTYYAQKOSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)