Key Documents
568406
Sigma-Aldrich
N-(2-Dimethylaminoethyl)-N-methylformamide
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2NCH2CH2N(CH3)CHO
CAS Number:
Molecular Weight:
130.19
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
refractive index
n20/D 1.4570 (lit.)
bp
218-219 °C (lit.)
density
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[H]C(=O)N(C)CCN(C)C
InChI
1S/C6H14N2O/c1-7(2)4-5-8(3)6-9/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI key
CSLBJRKWKVBRSQ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
158.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
70 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)