주요 문서
568309
Sigma-Aldrich
5-(2,5-Dichlorophenyl)furfural
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H6Cl2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
241.07
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
96%
양식
solid
mp
97-101 °C (lit.)
SMILES string
Clc1ccc(Cl)c(c1)-c2ccc(C=O)o2
InChI
1S/C11H6Cl2O2/c12-7-1-3-10(13)9(5-7)11-4-2-8(6-14)15-11/h1-6H
InChI key
RKZWOCAAXGBQBN-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)