주요 문서
568260
Sigma-Aldrich
3-(2,3-Dimethoxyphenyl)propionic acid
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3O)2C6H3CH2CH2CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
210.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
99%
mp
64-68 °C (lit.)
SMILES string
COc1cccc(CCC(O)=O)c1OC
InChI
1S/C11H14O4/c1-14-9-5-3-4-8(11(9)15-2)6-7-10(12)13/h3-5H,6-7H2,1-2H3,(H,12,13)
InChI key
QPHAUUNQQLRYCJ-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)