주요 문서
567949
Sigma-Aldrich
2-(4-Biphenyl)ethyl isocyanate
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5C6H4CH2CH2NCO
CAS Number:
Molecular Weight:
223.27
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
97%
양식
solid
refractive index
n20/D >1.6020 (lit.)
density
>1.117 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=C=NCCc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C15H13NO/c17-12-16-11-10-13-6-8-15(9-7-13)14-4-2-1-3-5-14/h1-9H,10-11H2
InChI key
MNLXNPZLWAYHNL-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)