주요 문서
567728
Sigma-Aldrich
(4-Hydroxyphenyl)diphenylphosphine
98%
동의어(들):
4-(Diphenylphosphino)phenol, (p-Hydroxyphenyl)diphenylphosphine
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩790,482
₩790,482
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩790,482
About This Item
Linear Formula:
(C6H5)2PC6H4OH
CAS Number:
Molecular Weight:
278.28
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩790,482
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
98%
반응 적합성
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
105-110 °C (lit.)
작용기
phosphine
SMILES string
Oc1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15OP/c19-15-11-13-18(14-12-15)20(16-7-3-1-4-8-16)17-9-5-2-6-10-17/h1-14,19H
InChI key
QOPABJOZVXZFJG-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)