주요 문서
567620
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
97%
동의어(들):
3-Chloro-4-cyanobenzotrifluoride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ClC6H3(CF3)CN
CAS Number:
Molecular Weight:
205.56
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석:
97%
분석
97%
refractive index
n20/D 1.4840 (lit.)
bp
192-193 °C (lit.)
density
1.389 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
FC(F)(F)c1ccc(C#N)c(Cl)c1
InChI
1S/C8H3ClF3N/c9-7-3-6(8(10,11)12)2-1-5(7)4-13/h1-3H
InChI key
GEHMLBFNZKJDQM-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
219.9 °F - closed cup
Flash Point (°C)
104.4 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)