주요 문서
567493
Sigma-Aldrich
2-Ethoxy-5-methylphenylboronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H3CH3OCH2CH3B(OH)2
CAS Number:
Molecular Weight:
180.01
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
양식
solid
mp
89-94 °C (lit.)
SMILES string
CCOc1ccc(C)cc1B(O)O
InChI
1S/C9H13BO3/c1-3-13-9-5-4-7(2)6-8(9)10(11)12/h4-6,11-12H,3H2,1-2H3
InChI key
KBGGTPGSWHNQEX-UHFFFAOYSA-N
기타 정보
Contains varying amounts of anhydride.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)