주요 문서
567264
Sigma-Aldrich
Chlorotris[3,3′,3″-phosphinidynetris(benzenesulfonato)]rhodium(I) nonasodium salt hydrate
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ClRh(P(C6H4SO3·Na)3)3 · xH2O
Molecular Weight:
1843.62 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
99%
양식
solid
반응 적합성
core: rhodium
reagent type: catalyst
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].Cl[Rh].[H]O[H].[O-]S(=O)(=O)c1cccc(c1)P(c2cccc(c2)S([O-])(=O)=O)c3cccc(c3)S([O-])(=O)=O.[O-]S(=O)(=O)c4cccc(c4)P(c5cccc(c5)S([O-])(=O)=O)c6cccc(c6)S([O-])(=O)=O.[O-]S(=O)(=O)c7cccc(c7)P(c8cccc(c8)S([O-])(=O)=O)c9cccc(c9)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/3C18H15O9PS3.ClH.9Na.H2O.Rh/c3*19-29(20,21)16-7-1-4-13(10-16)28(14-5-2-8-17(11-14)30(22,23)24)15-6-3-9-18(12-15)31(25,26)27;;;;;;;;;;;;/h3*1-12H,(H,19,20,21)(H,22,23,24)(H,25,26,27);1H;;;;;;;;;;1H2;/q;;;;9*+1;;+1/p-10
InChI key
DXZNVZQJFLQIQR-UHFFFAOYSA-D
애플리케이션
Catalyst for:
  • Heterogeneous hydrogenation reactions
  • Isotope exchange reactions
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)