주요 문서
566896
Sigma-Aldrich
1-Octylpiperazine
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H26N2
CAS Number:
Molecular Weight:
198.35
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
refractive index
n20/D 1.4670 (lit.)
bp
240-241 °C (lit.)
density
0.836 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCN1CCNCC1
InChI
1S/C12H26N2/c1-2-3-4-5-6-7-10-14-11-8-13-9-12-14/h13H,2-12H2,1H3
InChI key
RRZDZQLIIMBIDL-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
115.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
46.1 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)